Merck
ENAH90822144
Enamine
(5,6-difluoropyridin-3-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(5,6-difluoro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-5-1-4(3-10)2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
InChIKey
FVHBLWOFQMTZSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)