Merck
ENAH90821FF9
Enamine
tert-butyl N-[(4-ethynyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
Lieferanten-SKU: EN300-7536489-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7536489-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((4-ethynyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-6-9-8-15(5)14-10(9)7-13-11(16)17-12(2,3)4/h1,8H,7H2,2-5H3,(H,13,16)
InChIKey
ZJPUYDBAXFLTKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536489
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536489
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)