Merck
ENAH65927980
Enamine
4-(butan-2-yl)-2-methyl-1,3-thiazole
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
Lieferanten-SKU: EN300-7284158-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7284158-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(sec-butyl)-2-methylthiazole
Inchi Code
1S/C8H13NS/c1-4-6(2)8-5-10-7(3)9-8/h5-6H,4H2,1-3H3
InChIKey
WUZNATZWZNKWBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7284158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)