Wichtige Dokumente
ENAH65927687
Enamine
2-{bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7465878-50MG
CHF 341.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7465878-50MG
CHF 341.40
Iupac Name
2-(bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-5-4-7-2-1-3-8-6-9(7)8;/h7-9H,1-6,10H2;1H
InChIKey
JHCZAOFTVBDXCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)