Merck
ENAH6592764B
Enamine
lithium(1+) ion 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
lithium 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.Li/c1-3-8-6(10-9-3)4-2-5(4)7(11)12;/h4-5H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
IWBWDSZTPAIDEI-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)