Merck
ENAH6591F885
Enamine
tert-butyl 4-{[(5-chloropyrazin-2-yl)methyl](methyl)amino}piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.85
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((5-chloropyrazin-2-yl)methyl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-7-5-13(6-8-21)20(4)11-12-9-19-14(17)10-18-12/h9-10,13H,5-8,11H2,1-4H3
InChIKey
DEENILSJDHPXBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446515
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446515
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)