Wichtige Dokumente
ENAH6591F78E
Enamine
2-oxo-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine-6-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-2726690-100MG
CHF 463.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-2726690-100MG
CHF 463.60
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c11-6-3-14-7-4(9-6)1-2-5(10-7)8(12)13/h1-2H,3H2,(H,9,11)(H,12,13)
InChIKey
BVONTIDLPFVSGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2726690
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)