Merck
ENAH6591F648
Enamine
tert-butyl 4-[(6-chloropyrazin-2-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(6-chloro-2-pyrazinyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H21ClN4O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-6-4-10(5-7-19)17-12-9-16-8-11(15)18-12/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
CXRBBVCJYYJQEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6197387
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6197387
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)