Merck
ENAH6591F63C
Enamine
tert-butyl N-[1-(3-aminopropyl)cyclopropyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
Lieferanten-SKU: EN300-6368442-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6368442-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(3-aminopropyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-11(6-7-11)5-4-8-12/h4-8,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
DNNQFAMEYYSVIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6368442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)