Merck
ENAH6591F403
Enamine
5-formylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
Lieferanten-SKU: EN300-1659530-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1659530-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-formylimidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O3S/c10-3-4-1-8-7-9(4)2-5(13-7)6(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
VLZPWFUTFSKFAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)