Wichtige Dokumente
ENAH65919BDE
Enamine
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7459328-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7459328-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6(9)5-3-4-5;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChIKey
QIAHJBNBPPCSFC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)