Merck
ENAH65919A54
Enamine
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2E)-3-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H,7,11H2/b2-1+
InChIKey
DNQXUQBOJXVGEJ-OWOJBTEDSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441124
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441124
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)