Wichtige Dokumente
ENAH65919A4B
Enamine
methyl (2E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7471087-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7471087-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
methyl (E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O3/c1-12-6(11)3-2-4-13-5-7(8,9)10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
InChIKey
NPHAQDSRNXIXHZ-NSCUHMNNSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)