Wichtige Dokumente
ENAH6591990F
Enamine
tert-butyl N-[1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl]carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7446970-50MG
CHF 476.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7446970-50MG
CHF 476.60
Iupac Name
tert-butyl (1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O3S/c1-13(2,3)21-12(20)15-8-4-6-18(7-5-8)10(19)9-16-17-11(14)22-9/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,15,20)
InChIKey
UMXKBTSEOOSSHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446970
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)