Merck
ENAH58168630
Enamine
potassium 2-[(1-methylpiperidin-4-yl)sulfanyl]acetate
Größe auswählen
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
Lieferanten-SKU: EN300-7465453-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7465453-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium 2-((1-methylpiperidin-4-yl)thio)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.K/c1-9-4-2-7(3-5-9)12-6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
FTLLADVIUPQCSH-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)