Wichtige Dokumente
ENAH581685A3
Enamine
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7463160-50MG
CHF 433.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7463160-50MG
CHF 433.70
Iupac Name
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c10-6-1-5(2-6)9-3-7-8-4-9;/h3-6,10H,1-2H2;1H/t5-,6+;
InChIKey
DJORAJXRTWJGCJ-KNCHESJLSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)