Wichtige Dokumente
ENAH5802F437
Enamine
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7426560-100MG
CHF 181.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7426560-100MG
CHF 181.50
Iupac Name
1-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2O2.2ClH/c1-16-10-11-17-13-4-2-12(3-5-13)15-8-6-14-7-9-15;;/h2-5,14H,6-11H2,1H3;2*1H
InChIKey
HCWJPPRSUHFOQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)