Merck
ENAH5802F3B8
Enamine
3-(1,4-diazepan-1-yl)propane-1,2-diol dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-7444122-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7444122-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,4-diazepan-1-yl)propane-1,2-diol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2.2ClH/c11-7-8(12)6-10-4-1-2-9-3-5-10;;/h8-9,11-12H,1-7H2;2*1H
InChIKey
XIAUDEFHRNCJFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444122
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)