Wichtige Dokumente
ENAH5802F38C
Enamine
7-oxo-1,4-diazepane-5-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7356782-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7356782-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
7-oxo-1,4-diazepane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H11N3O2/c7-6(11)4-3-5(10)9-2-1-8-4/h4,8H,1-3H2,(H2,7,11)(H,9,10)
InChIKey
RUZDZKUNYQUIKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356782
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)