Merck
ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
Lieferanten-SKU: EN300-7439020-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7439020-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
InChIKey
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)