Merck
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 370.00
50 MG
CHF 399.90
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
5 G
CHF 2’760.70
10 G
CHF 4’073.70
Lieferanten-SKU: EN300-7442700-100MG
CHF 370.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 370.00
50 MG
CHF 399.90
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
5 G
CHF 2’760.70
10 G
CHF 4’073.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7442700-100MG
CHF 370.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
InChIKey
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)