Wichtige Dokumente
ENAH5802F128
Enamine
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7438345-100MG
CHF 223.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7438345-100MG
CHF 223.10
Iupac Name
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-8(10-2)5(9)6(7)3-4-6;/h3-4,7H2,1-2H3;1H
InChIKey
YINOXVJNOAWCDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438345
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)