Merck
ENAH5802F0F7
Enamine
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)3-2-4-6(5,7)8;/h2-4,9H2,1H3;1H
InChIKey
TWNJTNFHMYXXKD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)