Merck
ENAH5802EEDE
Enamine
N-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 310.20
1 G
CHF 385.60
2.5 G
CHF 606.60
5 G
CHF 973.20
10 G
CHF 1’707.70
Lieferanten-SKU: EN300-7433487-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 310.20
1 G
CHF 385.60
2.5 G
CHF 606.60
5 G
CHF 973.20
10 G
CHF 1’707.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7433487-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
221-223
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-13-7-4-3-6(12-9(10)11)5-8(7)14-2;/h3-5H,1-2H3,(H4,10,11,12);1H
InChIKey
ZEURWQZJKFZVHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
Melting Point
221-223
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)