Merck
ENAH5802EE98
Enamine
methyl 5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-7355743-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7355743-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-13-8(12)6-5-9-7-3-2-4-10-11(6)7/h5,10H,2-4H2,1H3
InChIKey
PHCLCNUBXHIGDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)