Wichtige Dokumente
ENAH5802EE23
Enamine
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7437578-50MG
CHF 472.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7437578-50MG
CHF 472.70
Iupac Name
4,4-difluorospiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N.ClH/c6-5(7)2-4(5)1-3(4)8;/h3H,1-2,8H2;1H
InChIKey
UDVGDPFBYGYNQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437578
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)