Merck
ENAH5802ED1C
Enamine
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-7426648-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7426648-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-
InChIKey
CGRMLTVZKMRNRN-KYZUINATSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)