Merck
ENAH5802EB0D
Enamine
2-bromo-2,2-difluoroethanecarbonyl isothiocyanate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoroacetyl isothiocyanate
Inchi Code
1S/C3BrF2NOS/c4-3(5,6)2(8)7-1-9
InChIKey
FONPOQLNGFUAAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764221
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)