Wichtige Dokumente
ENAH5802EAEA
Enamine
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7427655-50MG
CHF 713.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7427655-50MG
CHF 713.20
Iupac Name
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-11-9(6-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,11H,6-7,10H2;1H
InChIKey
CWUHGCWQYAXQNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)