Merck
ENAH5802EAE6
Enamine
3-hydrazinyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 78.80
500 MG
CHF 98.30
1 G
CHF 113.90
2.5 G
CHF 177.60
5 G
CHF 284.20
Lieferanten-SKU: EN300-7438417-100MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 78.80
500 MG
CHF 98.30
1 G
CHF 113.90
2.5 G
CHF 177.60
5 G
CHF 284.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7438417-100MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydrazineyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-5(9-7)3-2-4-8-6;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
InChIKey
CXVOTUIYGMGVFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)