Wichtige Dokumente
ENAH5802EA10
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7427332-50MG
CHF 713.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7427332-50MG
CHF 713.20
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3N3.ClH/c9-8(10,11)7(13-14-7)4-6-2-1-3-12-5-6;/h6,12H,1-5H2;1H
InChIKey
VSNLYHTZVQSEDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)