Merck
ENAH5802E58C
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-3555416-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3555416-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-9-8-14(7-6-10(9)13-5)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,13H,6-8H2,1-5H3
InChIKey
NJBGCEIHJGURNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)