Merck
ENAH5802E514
Enamine
3-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-1-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
Lieferanten-SKU: EN300-305039-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305039-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-formyl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c12-6-7-5-8(10(13)14)9-3-1-2-4-11(7)9/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)
InChIKey
ZGKHHZGRFQUFCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305039
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305039
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)