Wichtige Dokumente
ENAH5802E3A6
Enamine
4-(5-bromopyridin-2-yl)oxan-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-3258658-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-3258658-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
4-(5-bromopyridin-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-8-1-2-9(13-7-8)10(12)3-5-14-6-4-10/h1-2,7H,3-6,12H2
InChIKey
UWOJZGDNBZYEMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)