Merck
ENAH5802E2A6
Enamine
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-7444711-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7444711-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-9-7-3-1-2-6(7)4-5-8(9)11/h4-5H,1-3H2
InChIKey
NLSQOJAQZBAIBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)