Wichtige Dokumente
ENAH5802E238
Enamine
5-bromo-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
84-86
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c1-4-6(7)5(2-8)10-3-9-4/h3H,1H3
InChIKey
IHVQXLDXNIMTEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825
Melting Point
84-86
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)