Merck
ENAH5802E003
Enamine
2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-7(12)4-1-2-5-6(3-4)13-8(10)11-5/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,11)
InChIKey
CXULJUIRRFLHGD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229037
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229037
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)