Wichtige Dokumente
ENAH5802DACE
Enamine
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7253634-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7253634-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)3-7(5-10)4-9-6-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
SOYCTOBKYIESAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7253634
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)