Merck
ENAH38A2DADB
Enamine
(2E)-3-(3-fluorophenyl)but-2-enoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
Lieferanten-SKU: EN300-7354236-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7354236-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
129-131
Iupac Name
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(5-10(12)13)8-3-2-4-9(11)6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b7-5+
InChIKey
VMVNCTFGRCBYFD-FNORWQNLSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354236
Melting Point
129-131
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)