Merck
ENAH38A2DA12
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)cyclopentan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
((1S,3R)-3-aminocyclopentyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H18N2O/c11-9-4-3-8(7-9)10(13)12-5-1-2-6-12/h8-9H,1-7,11H2/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
SAEUPIMIRKHBCD-DTWKUNHWSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352683
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)