Wichtige Dokumente
ENAH38A2D9E2
Enamine
[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7352399-100MG
CHF 289.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7352399-100MG
CHF 289.40
Iupac Name
(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O.ClH/c8-7(9)12-6-2-1-5(3-10)4-11-6;/h1-2,4,7H,3,10H2;1H
InChIKey
CHWYWBUWLZONPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)