Merck
ENAH38A2D97F
Enamine
2-amino-N-(4-cyanophenyl)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
Lieferanten-SKU: EN300-6767113-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6767113-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(4-cyanophenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)12-9(13)6-11;/h1-4H,6,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
HUQQUYAENITEQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767113
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)