Merck
ENAH38A2D8F7
Enamine
4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’215.00
250 MG
CHF 1’714.20
500 MG
CHF 2’676.20
1 G
CHF 3’417.20
2.5 G
CHF 6’656.80
5 G
CHF 9’827.50
Lieferanten-SKU: EN300-6764720-100MG
CHF 1’215.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’215.00
250 MG
CHF 1’714.20
500 MG
CHF 2’676.20
1 G
CHF 3’417.20
2.5 G
CHF 6’656.80
5 G
CHF 9’827.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6764720-100MG
CHF 1’215.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C6H9NO3.C2HF3O2/c7-5-1-6(2-5,4(8)9)10-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,7H2,(H,8,9);(H,6,7)
InChIKey
MVXKLMISGZRHML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)