Merck
ENAH38A2CF9A
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-6760290-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6760290-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c10-7-3-1-5-8(11)4-2-6(7)9-5/h5-11H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
HUDZWSOGXNHVQS-WCTZXXKLSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760290
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)