Merck
ENAH38A2CF74
Enamine
[2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl]methanol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
Lieferanten-SKU: EN300-6760032-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6760032-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-10-9(7-11)5-8(6-9)3-2-4-8;/h10-11H,2-7H2,1H3;1H
InChIKey
PTGDWAAEQGVUST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)