Merck
ENAH38A2CDA4
Enamine
3-hydroxy-5-phenylpyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
150-155
Iupac Name
3-hydroxy-5-phenylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-6-8(11-10(9)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9,12H,6H2,(H,11,13)
InChIKey
DOPBZSBDIOOTRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746252
Melting Point
150-155
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746252
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)