Merck
ENAH38A2CC62
Enamine
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole; bis(trifluoroacetic acid)
Größe auswählen
50 MG
CHF 692.40
100 MG
CHF 891.30
250 MG
CHF 1’255.30
500 MG
CHF 1’949.50
1 G
CHF 2’486.40
2.5 G
CHF 4’831.60
Lieferanten-SKU: EN300-6750974-50MG
CHF 692.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 692.40
100 MG
CHF 891.30
250 MG
CHF 1’255.30
500 MG
CHF 1’949.50
1 G
CHF 2’486.40
2.5 G
CHF 4’831.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6750974-50MG
CHF 692.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H9N3.2C2HF3O2/c1-5(2-7-1)6-3-8-4-9-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9);2*(H,6,7)
InChIKey
PRWWFNQEBSSKDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6750974
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)