Merck
ENAH38A2C059
Enamine
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
Lieferanten-SKU: EN300-111312-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-111312-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-8(2)3-5-9(12,6-4-8)7(10)11/h12H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
PNWWJRHQVQFHQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)