Wichtige Dokumente
ENAH38A2BEED
Enamine
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-4268336-50MG
CHF 472.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-4268336-50MG
CHF 472.70
mp (Schmelzpunkt)
68-69
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-9-7-4-5(10)2-3-6(7)8/h2-4,9-10H,1H3
InChIKey
CGLCTUZRODNGES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)