Merck
ENAH31552426
Enamine
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-6746559-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6746559-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-10-4-6/h1-2,6-7H,3-5H2
InChIKey
IPDWLQDCDAEHML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)